Learn More
4-Aminobutyraldéhyde diéthylacétal, TRC
Code produit 30319050
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30319050 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30319050 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCA603033250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau 4-Aminobutyraldehyde Diethyl Acetal
CAS 6346-09-4
Formule moléculaire C8H19NO2
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C8H19NO2/c1-3-10-8(11-4-2)6-5-7-9/h8H,3-7,9H2,1-2H3
SMILES CCOC(CCCN)OCC
Nom IUPAC 4,4-diéthoxybutan-1-amine
Poids moléculaire (g/mol) 161.25
Poids de la formule 161.1416