Learn More
4-Aminobutyraldéhyde diéthylacétal, TRC
Code produit 30324761
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
Conditionnement:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30324761 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30324761 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA6030332.5G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Aminobutyraldehyde Diethyl Acetal
CAS 6346-09-4
Formule moléculaire C8H19NO2
Quantité 2.5 g
Formule InChI InChI=1S/C8H19NO2/c1-3-10-8(11-4-2)6-5-7-9/h8H,3-7,9H2,1-2H3
SMILES CCOC(CCCN)OCC
Nom IUPAC 4,4-diéthoxybutan-1-amine
Poids moléculaire (g/mol) 161.25
Poids de la formule 161.1416