Learn More
Acide 4-aminobutyrique, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11478843
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11478843 2500 g 2500g
11458843 100 g 100g
11468843 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11478843 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11016.0E
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 56-12-2 | C4H9NO2 | 103.121 g/mol
In the production of polymers, food additives, and pharmaceuticals. Acrylic acid and methacrylic acids are well known precursors of polymers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Dans la production de polymères, d’additifs alimentaires et de produits pharmaceutiques. L’acide acrylique et les acides méthacryliques sont des précurseurs bien connus des polymères.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 56-12-2
Formule moléculaire C4H9NO2
Poids moléculaire (g/mol) 103.121
Numéro MDL MFCD00008226
Clé InChI BTCSSZJGUNDROE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-aminobutyric acid, gaba, gamma-aminobutyric acid, piperidic acid, piperidinic acid, aminalon, gaballon, gammalon, mielogen, butanoic acid, 4-amino
CID PubChem 119
ChEBI CHEBI:16865
Nom IUPAC 4acide aminobutanoïque
SMILES C(CC(=O)O)CN
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Aminobutyric acid
Point de fusion ∼195°C (decomposition)
Formule linéaire H2N(CH2)3CO2H
Beilstein 906818
Merck Index 14,430
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Quantité 2500 g
Odeur Odorless
Poids de la formule 103.12
Pourcentage de pureté 97%