Learn More
Acide 4-aminobutyrique, + de 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10518470 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10518470 500 g Flacon en plastique 500g
10775931 25 g Flacon en plastique -
10244030 100 g Flacon en plastique 100g
15129153 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10518470 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 103285000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
L’acide 4-aminobutyrique, 99 % et plus, nº CAS 56-12-2, également connu sous le nom d’acide γ-aminobutyrique, est un acide aminé qui montre des activités inhibitrices contre les neurotransmetteurs, y compris le GABA.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
• L’acide 4-aminobutyrique est un γ-amino-acide et un acide monocarboxylique dérivé de l’acide butyrique
•C’est un acide aminé qui montre des activités inhibitrices contre les neurotransmetteurs, y compris le GABA, et agit en liant le récepteur GABA-A et en inhibant l’activité des neurones récepteurs de signaux
•Ce composé, converti à partir du neurotransmetteur glutamate, est essentiel pour réguler l’excitabilité neuronale
•Il se lie aux récepteurs GABA-A et GABA-B, ce qui provoque l’ouverture du canal ionique, l’hyperpolarisation et, éventuellement, l’inhibition de la neurotransmission
Applications
• L’acide 4-aminobutyrique a été utilisé dans la préparation du conjugué GABA–BSA (albumine de sérum bovin)–GA (glutaraldéhyde), qui est utilisé comme contrôle pour les expériences immunohistochimiques
•Il est utilisé in vivo pour détecter le neurotransmetteur GABA par spectroscopie par résonance magnétique
•Ce composé augmente la production d’acides gras à chaîne courte et diminue les valeurs de pH dans le côlon de souris
• Certaines expériences in vivo, à l’aide de rats, de souris et de porcs, ont démontré que l’acide 4-aminobutyrique peut moduler la sécrétion de liquide intestinal, le débit sanguin et l’ulcération
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 56-12-2
Formule moléculaire C4H9NO2
Poids moléculaire (g/mol) 103.12
Numéro MDL MFCD00008226
Clé InChI BTCSSZJGUNDROE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-aminobutyric acid, gaba, gamma-aminobutyric acid, piperidic acid, piperidinic acid, aminalon, gaballon, gammalon, mielogen, butanoic acid, 4-amino
CID PubChem 119
ChEBI CHEBI:16865
Nom IUPAC 4acide aminobutanoïque
SMILES C(CC(=O)O)CN
Spezifikation
Nom chimique ou matériau 4-Aminobutyric acid
Point de fusion 197°C to 204°C
Note relative au nom 99+%
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Perte à la dessiccation 0.5% max.
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire H2N(CH2)3CO2H
Beilstein 04,413
Merck Index 15,425
Transmittance 95% min. (c=10, 2N HCl, 430nm) 1cm cell
Informations sur la solubilité Solubility in water: very soluble. Other solubilities: slightly soluble in common solvents
Quantité 500 g
Poids de la formule 103.12
Pourcentage de pureté ≥99%
Forme physique Poudre cristalline
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.