Learn More
Acide 4-aminobutyrique, + de 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10775931 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10775931 25 g Flacon en plastique -
10244030 100 g Flacon en plastique 100g
10518470 500 g Flacon en plastique 500g
15129153 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10775931 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 103280250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    23.30€
    20.65€ / 25g
    Économisez 2.65€
    11% de réduction
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
L’acide 4-aminobutyrique, 99 % et plus, nº CAS 56-12-2, également connu sous le nom d’acide γ-aminobutyrique, est un acide aminé qui montre des activités inhibitrices contre les neurotransmetteurs, y compris le GABA.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
• L’acide 4-aminobutyrique est un γ-amino-acide et un acide monocarboxylique dérivé de l’acide butyrique
•C’est un acide aminé qui montre des activités inhibitrices contre les neurotransmetteurs, y compris le GABA, et agit en liant le récepteur GABA-A et en inhibant l’activité des neurones récepteurs de signaux
•Ce composé, converti à partir du neurotransmetteur glutamate, est essentiel pour réguler l’excitabilité neuronale
•Il se lie aux récepteurs GABA-A et GABA-B, ce qui provoque l’ouverture du canal ionique, l’hyperpolarisation et, éventuellement, l’inhibition de la neurotransmission
Applications
• L’acide 4-aminobutyrique a été utilisé dans la préparation du conjugué GABA–BSA (albumine de sérum bovin)–GA (glutaraldéhyde), qui est utilisé comme contrôle pour les expériences immunohistochimiques
•Il est utilisé in vivo pour détecter le neurotransmetteur GABA par spectroscopie par résonance magnétique
•Ce composé augmente la production d’acides gras à chaîne courte et diminue les valeurs de pH dans le côlon de souris
• Certaines expériences in vivo, à l’aide de rats, de souris et de porcs, ont démontré que l’acide 4-aminobutyrique peut moduler la sécrétion de liquide intestinal, le débit sanguin et l’ulcération
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 56-12-2
Formule moléculaire C4H9NO2
Poids moléculaire (g/mol) 103.12
Numéro MDL MFCD00008226
Clé InChI BTCSSZJGUNDROE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-aminobutyric acid, gaba, gamma-aminobutyric acid, piperidic acid, piperidinic acid, aminalon, gaballon, gammalon, mielogen, butanoic acid, 4-amino
CID PubChem 119
ChEBI CHEBI:16865
Nom IUPAC 4acide aminobutanoïque
SMILES C(CC(=O)O)CN
Specifications
Nom chimique ou matériau 4-Aminobutyric acid
Point de fusion 197°C to 204°C
Note relative au nom 99+%
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Perte à la dessiccation 0.5% max.
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire H2N(CH2)3CO2H
Beilstein 04,413
Merck Index 15,425
Transmittance 95% min. (c=10, 2N HCl, 430nm) 1cm cell
Informations sur la solubilité Solubility in water: very soluble. Other solubilities: slightly soluble in common solvents
Quantité 25 g
Poids de la formule 103.12
Pourcentage de pureté ≥99%
Forme physique Poudre cristalline