Learn More
Acide 4-aminobutyrique, + de 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15443919
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15443919 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15443919 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J61307.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Edge
CAS: 56-12-2 | C4H9NO2 | 103.121 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Aminobutyric acid
Point de fusion ∽195°C (decomposition)
CAS 56-12-2
Couleur Blanc
Formule moléculaire C4H9NO2
Formule linéaire H2N(CH2)3CO2H
Numéro MDL MFCD00008226
Beilstein 906818
Merck Index 14,430
Synonyme 4-aminobutyric acid, gaba, gamma-aminobutyric acid, piperidic acid, piperidinic acid, aminalon, gaballon, gammalon, mielogen, butanoic acid, 4-amino
Clé InChI BTCSSZJGUNDROE-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(CC(=O)O)CN
Nom IUPAC 4acide aminobutanoïque
Poids moléculaire (g/mol) 103.121
Quantité 10 g
CID PubChem 119
ChEBI CHEBI:16865
Odeur Odorless
Poids de la formule 103.12
Pourcentage de pureté ≥99%
Forme physique Poudre