Learn More
4-Aminodiphenylmethane, 98%, BLD Pharm™
Code produit 31033844
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
100 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31033844 100 g
31021342 1 g
31024319 25 g
31014102 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 31033844 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD14653100g
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Aminodiphenylmethane
CAS 1135-12-2
Formule moléculaire C13H13N
Numéro MDL MFCD00047861
Quantité 100 g
SMILES C2=C(CC1=CC=CC=C1)C=CC(=C2)N
Poids moléculaire (g/mol) 183.25
Pourcentage de pureté 98%