Learn More
4-Aminohippuric acid, 97%, Thermo Scientific™
Code produit 11454854
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11454854 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11454854 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13786.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
4-Aminohippuric Acid is used in the measurement of renal plasma flow as a diagnostic tool which may be applied towards kidney disorders. It is used as muscle relaxant (smooth). It is also used to help differentiate and characterized organic anion transporter (OAT) isoforms.
Solubility
Soluble in alcohol, chloroform, benzene, and acetone. Insoluble in water, ether, carbon, and tetrachloride.
Notes
Store at -20°C. Light sensitive. Air sensitive. Always store away from incompatible compounds such as oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 61-78-9
Formule moléculaire C9H10N2O3
Poids moléculaire (g/mol) 194.19
Numéro MDL MFCD00007890
Clé InChI HSMNQINEKMPTIC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-aminohippuric acid, aminohippuric acid, p-aminohippuric acid, paha, glycine, n-4-aminobenzoyl, n-4-aminobenzoyl glycine, para-aminohippuric acid, aminohippurate, nefrotest, n-p-aminobenzoyl glycine
CID PubChem 2148
ChEBI CHEBI:104011
Nom IUPAC Acide 2-[(4-aminobenzoyl)amino]acétique
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)NCC(=O)O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Aminohippuric acid
Point de fusion ∼200°C (decomposition)
Quantité 25 g
Beilstein 1213676
Merck Index 14,442
Poids de la formule 194.19
Pourcentage de pureté 97%