Learn More
Acide 4-aminohippurique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10206110 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
10g
25g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10206110 25 g Flacon en plastique 25g
10676164 10 g Flacon en verre 10g
10123590 100 g Flacon en plastique 100g
10321184 500 g Flacon en plastique -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10206110 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 153800250
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 61-78-9 | C9H10N2O3 | 194.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 61-78-9
Poids moléculaire (g/mol) 194.19
Numéro MDL MFCD00007890
Clé InChI HSMNQINEKMPTIC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-aminohippuric acid, aminohippuric acid, p-aminohippuric acid, paha, glycine, n-4-aminobenzoyl, n-4-aminobenzoyl glycine, para-aminohippuric acid, aminohippurate, nefrotest, n-p-aminobenzoyl glycine
CID PubChem 2148
ChEBI CHEBI:104011
Nom IUPAC Acide 2-[(4-aminobenzoyl)amino]acétique
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)NCC(=O)O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Aminohippuric acid
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 198.0°C to 202.0°C
Couleur Gris à blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en plastique
Formule moléculaire C9H10N2O3
Formule linéaire H2NC6H4CONHCH2CO2H
Quantité 25 g
Beilstein 14, II, 258
Merck Index 15, 439
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, benzene, aceton and most, organic solvents, pract. insoluble in ccl4, very soluble in dilute hydrochloric acid and alkal
Poids de la formule 194.19
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • 4-Aminohippuric acid