Learn More
4-Aminohippuric acid, MedChemExpress
Code produit 16458726
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16458726 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16458726 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB1306
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
MedChemExpress 4-Aminohippuric acid is a diagnostic agent, useful in medical tests involving the kidney, used in the measurement of renal plasma flow.
4-Aminohippuric acid is a diagnostic agent, useful in medical tests involving the kidney, used in the measurement of renal plasma flow.
Specifications
Nom chimique ou matériau 4-Aminohippuric acid
CAS 61-78-9
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C9H10N2O3
Quantité 100 mg
Synonyme p-Aminohippuric acid
Informations sur la solubilité DMSO : 50 mg/mL (257.48 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 1.7 mg/mL (8.75 mM)
SMILES O=C(O)CNC(C1=CC=C(N)C=C1)=O
Poids moléculaire (g/mol) 194.19
Poids de la formule 194.19
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Solid