Learn More
Acide 4-aminohippurique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Aminohippuric Acid |
| CAS | 61-78-9 |
| Formule moléculaire | C9 H10 N2 O3 |
| Quantité | 100 g |
| Synonyme | Glycine, N-(4-aminobenzoyl)-, Hippuric acid, p-amino- (8CI), N-(4-Aminobenzoyl)glycine, (4-Aminobenzoylamino)acetic acid, (p-Aminobenzoyl)glycine, 2-[(4-Aminobenzoyl)amino]acetic acid, 4-Aminobenzoylglycine, 4-Aminohippuric acid, N-(4-Aminobenzoyl)aminoacetic acid, N-(p-Aminobenzoyl)glycine, NSC 13064, NSC 7550, PAH, PAH (amino acid), p-Aminohippuric acid |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H10N2O3/c10-7-3-1-6(2-4-7)9(14)11-5-8(12)13/h1-4H,5,10H2,(H,11,14)(H,12,13) |
| SMILES | Nc1ccc(cc1)C(=O)NCC(=O)O |
| Nom IUPAC | Acide 2-[(4-aminobenzoyl)amino]acétique |
| Poids moléculaire (g/mol) | 194.19 |
| Poids de la formule | 194.0691 |