Learn More
Chlorhydrate de 4-aminoimidazole-5-carboxamide, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11426926
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11426926 5 g 5g
11416926 1 g 1g
11436926 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11426926 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B24012.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 72-40-2
Formule moléculaire C4H7ClN4O
Poids moléculaire (g/mol) 162.58
Numéro MDL MFCD00012704
Clé InChI MXCUYSMIELHIQL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-amino-5-imidazolecarboxamide hydrochloride, 5-amino-4-imidazolecarboxamide hydrochloride, 5-amino-1h-imidazole-4-carboxamide hydrochloride, 5-aminoimidazole-4-carboxamide hydrochloride, aic .cntdot. hcl, 4-amino-1h-imidazole-5-carboxamide hydrochloride, aminoimidazolecarboxamide hydrochloride, 4-aminoimidazole-5-carboxamide hydrochloride, 1h-imidazole-4-carboxamide, 5-amino-, monohydrochloride, 5-aminoimidazol-4-carboxamide, hydrochloride
CID PubChem 66146
Nom IUPAC 4-amino-1H-imidazole-5-carboxamide hydrochloride
SMILES Cl.NC(=O)C1=C(N)N=CN1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Aminoimidazole-5-carboxamide hydrochloride
Point de fusion ∼270°C (decomposition)
Odeur Odorless
Quantité 5 g
Beilstein 3701645
Sensibilité Hygroscopic
Poids de la formule 162.58
Pourcentage de pureté 98%
RUO– À des fins de recherche uniquement