Learn More
4-Aminométhyl-1-Boc-pipéridine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15419587
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15419587 25 g 25g
15409587 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15419587 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H52819.14
 Article restreint
Expédition estimée: 05-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 144222-22-0 | C11H23N2O2 | 215.32 g/mol
4-Aminomethyl-1-Boc-piperidine is used in the preparation biologically active compounds and orally active platelet-activating factor antagonists. It is used as an inhibitor for aspartic acid protease and Kinesin spindle protein. It is an active reactant involved in the enantioselective synthesis of N-alkyl terminal aziridines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
4-aminométhyl-1-boc-pipéridine est utilisé dans la préparation de composés biologiquement actifs et d‘antagonistes du facteur d‘activation plaquettaire oralement actifs. Il est utilisé comme inhibiteur pour la protéase d‘acide aspartique et la protéine de fuseau kinésine. Il s‘agit d‘un réactif actif impliqué dans la synthèse énantiosélective des aziridines terminales N-alkyle.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme et le méthanol.
Remarques
Stocker dans un endroit frais. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 144222-22-0
Formule moléculaire C11H23N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 215.32
Numéro MDL MFCD01076207
Clé InChI KLKBCNDBOVRQIJ-UHFFFAOYSA-O
Synonyme 1-boc-4-aminomethyl piperidine, tert-butyl 4-aminomethyl piperidine-1-carboxylate, 1-boc-4-aminomethylpiperidine, 1-boc-4-aminomethyl-piperidine, 4-aminomethyl-1-n-boc-piperidine, boc-4-aminomethyl-piperidine, 4-aminomethyl-1-n-t-butoxycarbonyl piperidine, 4-aminomethyl-1-boc-piperidine, 1-n-boc-4-aminomethyl piperidine, 4-aminomethyl-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
CID PubChem 736817
Nom IUPAC {1-[(tert-butoxy)carbonyl]pipéridin-4-yl}méthanaminium
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(C[NH3+])CC1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Aminomethyl-1-Boc-piperidine
Densité 1.013
Point d’ébullition 237°C to 238°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Soluble in chloroform and methanol.
Poids de la formule 214.31
Pourcentage de pureté 97%