Learn More
Dichlorhydrate de 4-aminométhylbenzamidine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Aminomethyl Benzamidine Dihydrochloride |
| CAS | 217313-79-6 |
| Formule moléculaire | C8H11N3 . 2(HCl) |
| Quantité | 250 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H11N3.2ClH/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11;;/h1-4H,5,9H2,(H3,10,11);2*1H |
| SMILES | Cl.Cl.NCc1ccc(cc1)C(=N)N |
| Nom IUPAC | 4-(aminometil)bencenocarboximidamida; diclorhidrato |
| Poids moléculaire (g/mol) | 222.11 |
| Poids de la formule | 221.0487 |