Learn More
Acide 4-(aminométhyl)benzoïque, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11425527
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11425527 25 g 25g
11435527 100 g 100g
11445527 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11425527 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B23519.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 56-91-7 | C8H9NO2 | 151.165 g/mol
4-(Aminomethyl)benzoic acid acts as an unnatural amino acid derivative. It is also used as a type 2 antifibrinolytic agent. Further, it reacts with 2-methyl-isothiourea sulfate to prepare 4-guanidinomethylbenzoic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 4-(aminométhyl)benzoïque agit comme un dérivé d’acides aminés non naturels. Il est également utilisé comme agent antifibrinolytique de type 2. De plus, il réagit avec le sulfate de 2-méthyl-isothiourée pour préparer l’acide 4-guanidinométhylbenzoïque.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau. Insoluble dans l’éthanol, le benzène et le chloroforme.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts, les agents réducteurs puissants et les bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 56-91-7
Formule moléculaire C8H9NO2
Poids moléculaire (g/mol) 151.165
Numéro MDL MFCD00010203
Clé InChI QCTBMLYLENLHLA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-aminomethyl benzoic acid, 4-carboxybenzylamine, pamba, styptopur, gumbix, p-aminomethylbenzoic acid, aminomethylbenzoic acid, benzoic acid, 4-aminomethyl, benzylamine-4-carboxylic acid, alpha-amino-p-toluic acid
CID PubChem 65526
Nom IUPAC Acide 4-(aminométhyl)benzoïque
SMILES C1=CC(=CC=C1CN)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Aminomethyl)benzoic acid
Point de fusion ∼290°C (decomposition)
Quantité 25 g
Beilstein 1100606
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water. Insoluble in ethanol,benzene and chloroform.
Poids de la formule 151.16
Pourcentage de pureté 97%