Learn More
Acide 4-(aminométhyl)benzoïque, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
4-(Aminomethyl)benzoic acid acts as an unnatural amino acid derivative. It is also used as a type 2 antifibrinolytic agent. Further, it reacts with 2-methyl-isothiourea sulfate to prepare 4-guanidinomethylbenzoic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
L’acide 4-(aminométhyl)benzoïque agit comme un dérivé d’acides aminés non naturels. Il est également utilisé comme agent antifibrinolytique de type 2. De plus, il réagit avec le sulfate de 2-méthyl-isothiourée pour préparer l’acide 4-guanidinométhylbenzoïque.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau. Insoluble dans l’éthanol, le benzène et le chloroforme.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts, les agents réducteurs puissants et les bases fortes.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-(Aminomethyl)benzoic acid |
| Point de fusion | ∼290°C (decomposition) |
| Quantité | 500 g |
| Beilstein | 1100606 |
| Informations sur la solubilité | Slightly soluble in water. Insoluble in ethanol,benzene and chloroform. |
| Poids de la formule | 151.16 |
| Pourcentage de pureté | 97% |