Learn More
Acide 4-(aminométhyl)benzoïque, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10536201 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10536201 100 g Flacon en verre 100g
10378510 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10536201 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 232221000
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 56-91-7 | C8H9NO2 | 151.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 56-91-7
Formule moléculaire C8H9NO2
Poids moléculaire (g/mol) 151.17
Numéro MDL MFCD00010203
Clé InChI QCTBMLYLENLHLA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-aminomethyl benzoic acid, 4-carboxybenzylamine, pamba, styptopur, gumbix, p-aminomethylbenzoic acid, aminomethylbenzoic acid, benzoic acid, 4-aminomethyl, benzylamine-4-carboxylic acid, alpha-amino-p-toluic acid
CID PubChem 65526
Nom IUPAC Acide 4-(aminométhyl)benzoïque
SMILES C1=CC(=CC=C1CN)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Aminomethyl)benzoic acid
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion >300.0°C
Couleur Blanc
Point d’éclair >300°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire H2NCH2C6H4COOH
Quantité 100 g
Poids de la formule 151.17
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre