Learn More
4-(Aminomethyl)benzoic acid, MedChemExpress
Code produit 16422329
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16422329 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16422329 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB1258
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
MedChemExpress 4-(Aminomethyl)benzoic acid is an unnatural amino acid derivative, is an antifibrinolytic.
4-(Aminomethyl)benzoic acid is an unnatural amino acid derivative, is an antifibrinolytic.
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Aminomethyl)benzoic acid
CAS 56-91-7
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C8H9NO2
Quantité 1 g
Synonyme Aminomethylbenzoic acid α-Amino-p-toluic acid
Informations sur la solubilité H2O : 9.09 mg/mL (60.13 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : < 1 mg/mL (insoluble or slightly soluble)
SMILES O=C(O)C1=CC=C(CN)C=C1
Poids moléculaire (g/mol) 151.16
Poids de la formule 151.16
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Solid