Learn More
4-(Aminométhyl)pyridine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-(Aminomethyl)pyridine |
| CAS | 3731-53-1 |
| Formule moléculaire | C6H8N2 |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | 4-Pyridinemethanamine, 1-(Pyridin-4-yl)methanamine, 4-Picolinamine, 4-Picolinylamine, 4-Picolylamine, 4-Pyridinemethylamine, 4-Pyridinylmethanamine, 4-Pyridylmethylamine, C-(Pyridin-4-yl)methylamine, N-[(4-Pyridinyl)methyl]amine, NSC 59707, Pyridin-4-ylmethylamine, gamma-(Aminomethyl)pyridine, gamma-Picolylamine, gamma-Pyridylmethylamine |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H8N2/c7-5-6-1-3-8-4-2-6/h1-4H,5,7H2 |
| SMILES | NCc1ccncc1 |
| Nom IUPAC | pyridin-4-ylméthhanamine |
| Poids moléculaire (g/mol) | 108.14 |
| Poids de la formule | 108.0687 |