Learn More
Chlorydrate de 4-(Aminométhyl)pyrimidine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15485327
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15485327 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15485327 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H32582.ME
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Aminomethyl)pyrimidine hydrochloride
CAS 1138011-17-2
Point de fusion 176°C to 178°C
Formule moléculaire C5H7N3
Numéro MDL MFCD06796202,MFCD07375466
Quantité 500 mg
Synonyme 4-aminomethyl pyrimidine, 4-pyrimidinemethanamine, 1-pyrimidin-4-yl methanamine, 4-aminomethylpyrimidine, pyrimidin-4-ylmethyl amine dihydrochloride, pyrimidin-4-yl methanamine, c-pyrimidin-4-yl-methylamine, 4-pyrimidinemethanamine 9ci, 1-pyrimidin-4-ylmethanamine dihydrochloride
Clé InChI AUHXBTKGPUVFCB-UHFFFAOYSA-N
SMILES NCC1=NC=NC=C1
Nom IUPAC Pyrimidine-4-ylméthanamine
Poids moléculaire (g/mol) 109.13
CID PubChem 12933348
Poids de la formule 145.59
Pourcentage de pureté 97%