Learn More
Chlorhydrate de 4-aminométhylbenzènesulfonamide, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Mafenide Hydrochloride |
| CAS | 138-37-4 |
| Formule moléculaire | C7 H10 N2 O2 S . Cl H |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | Benzenesulfonamide, 4-(aminomethyl)-, hydrochloride (1:1), Benzenesulfonamide, 4-(aminomethyl)-, monohydrochloride (9CI), p-Toluenesulfonamide, α-amino-, hydrochloride (6CI), p-Toluenesulfonamide, α-amino-, monohydrochloride (8CI), 4-(Aminomethyl)benzene sulfonamide monohydrochloride, 4-Aminosulfonylbenzylamine hydrochloride, 4-Homosulfanilamide hydrochloride, Homosulfamine, Homosulfamine hydrochloride, Homosulfanilamide hydrochloride, Mafenide hydrochloride, Marfanil, Sulfamylon hydrochloride, p-(Aminomethyl)benzenesulfonamide hydrochloride, p-(Aminomethyl)benzenesulfonamide monohydrochloride, p-Aminomethylphenylsulfonamide hydrochloride, α-Amino-p-toluenesulfonamide hydrochloride |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H10N2O2S.ClH/c8-5-6-1-3-7(4-2-6)12(9,10)11;/h1-4H,5,8H2,(H2,9,10,11);1H |
| SMILES | Cl.NCc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N |
| Nom IUPAC | 4-(aminometil)bencenosulfonamida;clorhidrato |
| Poids moléculaire (g/mol) | 222.69 |
| Poids de la formule | 222.023 |