Learn More
4-Aminométhylbenzènesulfonamide, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Mafenide |
| CAS | 138-39-6 |
| Formule moléculaire | C7 H10 N2 O2 S |
| Quantité | 500 mg |
| Synonyme | Benzenesulfonamide, 4-(aminomethyl)-, p-Toluenesulfonamide, α-amino- (8CI), 4-(Aminomethyl)benzenesulfonamide, 4-(Aminosulfonyl)benzylamine, 4-Homosulfanilamide, 4-Sulfamoylbenzylamine, Ambamide, Benzamsulfonamide, Emilene, Homonal, Homosul, Homosulfanila |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H10N2O2S/c8-5-6-1-3-7(4-2-6)12(9,10)11/h1-4H,5,8H2,(H2,9,10,11) |
| SMILES | NCc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N |
| Nom IUPAC | 4-(aminométhyl)benzènesulfonamide |
| Poids moléculaire (g/mol) | 186.232 |
| Poids de la formule | 186.046 |