Learn More
4-aminométhyltétrahydropyrane, ≥97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10620045
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10620045 250 mg 250mg
10358692 1 g 1g
10619315 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10620045 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC29913CB
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 130290-79-8
Formule moléculaire C6H13NO
Poids moléculaire (g/mol) 115.176
Numéro MDL MFCD02179435
Clé InChI IPBPLHNLRKRLPJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-aminomethyltetrahydropyran, 4-aminomethyl tetrahydro-2h-pyran, tetrahydro-2h-pyran-4-yl methanamine, 4-aminomethyl tetrahydropyran, 1-tetrahydro-2h-pyran-4-ylmethanamine, tetrahydropyran-4-yl methylamine, c-tetrahydro-pyran-4-yl-methylamine, tetrahydro-2h-pyran-4-yl methylamine, 2h-pyran-4-methanamine, tetrahydro, oxan-4-yl methanamine
CID PubChem 2773210
Nom IUPAC Oxane-4-ylméthanamine
SMILES C1COCCC1CN
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Tetrahydro-2H-pyran-4-ylmethanamine
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Densité 1.02g/mL
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 115.17
Pourcentage de pureté 97%