Learn More
4-aminométhyltétrahydropyrane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10143813 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
250mg
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10143813 1 g 1g
10184693 250 mg 250mg
10126703 5 g 5g
11976201 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10143813 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 385210010
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 130290-79-8 | C6H13NO | 115.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 130290-79-8
Formule moléculaire C6H13NO
Poids moléculaire (g/mol) 115.17
Numéro MDL MFCD02179435
Clé InChI IPBPLHNLRKRLPJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-aminomethyltetrahydropyran, 4-aminomethyl tetrahydro-2h-pyran, tetrahydro-2h-pyran-4-yl methanamine, 4-aminomethyl tetrahydropyran, 1-tetrahydro-2h-pyran-4-ylmethanamine, tetrahydropyran-4-yl methylamine, c-tetrahydro-pyran-4-yl-methylamine, tetrahydro-2h-pyran-4-yl methylamine, 2h-pyran-4-methanamine, tetrahydro, oxan-4-yl methanamine
CID PubChem 2773210
Nom IUPAC Oxane-4-ylméthanamine
SMILES C1COCCC1CN
Specifications
Nom chimique ou matériau 4-Aminomethyltetrahydropyran
Densité 1.0200g/mL
Point d’ébullition 75.0°C to 76.0°C (18.0 mmHg)
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4640 to 1.4660
Quantité 1 g
Gravité spécifique 1.02
Poids de la formule 115.17
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Product Identifier
  • 1-tetrahydro-2H-pyran-4-ylmethanamine
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Hazard Statement
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.