Learn More
4-Aminomorpholine, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11489327
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11489327 100 g 100g
11469327 5 g 5g
11479327 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11489327 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B21381.22
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 4319-49-7 | C4H10N2O | 102.137 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4319-49-7
Formule moléculaire C4H10N2O
Poids moléculaire (g/mol) 102.137
Numéro MDL MFCD00006174
Clé InChI MKQLBNJQQZRQJU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-aminomorpholine, n-aminomorpholine, 4-morpholinamine, morpholin-4-ylamine, morpholine, 4-amino, 4-morpholinamine 9ci, morpholine-4-ylamine, n-amino morpholine, n-amino-morpholine, 4-amino morpholine
CID PubChem 20315
Nom IUPAC Morpholine-4-amine
SMILES C1COCCN1N
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Aminomorpholine
Densité 1.059
Point d’ébullition 168°C
Point d’éclair 58°C (137°F)
Indice de réfraction 1.4785
Quantité 100 g
Numéro UN UN2733
Sensibilité Air sensitive
Poids de la formule 102.14
Pourcentage de pureté 98%