Learn More
4-Aminomorpholine, TRC
Code produit 30321083
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30321083 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30321083 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA61454850MG
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Aminomorpholine
CAS 4319-49-7
Formule moléculaire C4H10N2O
Quantité 50 mg
Synonyme (Morpholin-4-yl)amine, 4-Aminomorpholine, 4-Morpholineamine, N-Aminomorpholine, NSC 6825
Formule InChI InChI=1S/C4H10N2O/c5-6-1-3-7-4-2-6/h1-5H2
SMILES NN1CCOCC1
Nom IUPAC morpholine-4-amine
Poids moléculaire (g/mol) 102.14