Learn More
4-Aminomorpholine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Aminomorpholine |
| CAS | 4319-49-7 |
| Formule moléculaire | C4H10N2O |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | (Morpholin-4-yl)amine, 4-Aminomorpholine, 4-Morpholineamine, N-Aminomorpholine, NSC 6825 |
| Formule InChI | InChI=1S/C4H10N2O/c5-6-1-3-7-4-2-6/h1-5H2 |
| SMILES | NN1CCOCC1 |
| Nom IUPAC | morpholine-4-amine |
| Poids moléculaire (g/mol) | 102.14 |