Learn More
Acide 4-aminonaphtalène-1-sulfonique, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 11464867
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11464867 25 g 25g
11474867 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11464867 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B21829.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
L’acide 4-amino-1-naphthalènesulfonique a de puissantes applications thérapeutiques. Son sel de sodium a été utilisé comme hémostatique non toxique. C’est aussi un métabolite des colorants azoïques.
Solubilité
Peu soluble dans le dichlorométhane. Soluble dans la base aqueuse.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 84-86-6
Formule moléculaire C10H9NO3S
Poids moléculaire (g/mol) 223.25
Numéro MDL MFCD00004027
Clé InChI NRZRRZAVMCAKEP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme naphthionic acid, 4-amino-1-naphthalenesulfonic acid, piria's acid, 1-naphthylamine-4-sulfonic acid, naphthionsaeure, 1,4-naphthionic acid, sulfonaphtin, 1-amino-4-sulfonaphthalene, usaf m-5, 1-aminonaphthalene-4-sulfonic acid
CID PubChem 6790
ChEBI CHEBI:38219
Nom IUPAC Acide 4-aminonaphtalène-1-sulfonique
SMILES NC1=C2C=CC=CC2=C(C=C1)S(O)(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Aminonaphthalene-1-sulfonic acid
Point de fusion >300°C
Quantité 25 g
Numéro UN UN2585
Beilstein 1971299
Merck Index 14,6403
Informations sur la solubilité Sparingly soluble in dichloromethane. Soluble in aqueous base.
Poids de la formule 223.25
Pourcentage de pureté 98%