Learn More
Acide 4-aminonicotinique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10702453 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10702453 1 g Flacon en verre 1g
10083383 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10702453 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 361130010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7418-65-7
Formule moléculaire C6H6N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 138.13
Numéro MDL MFCD00234183
Clé InChI IASBMUIXBJNMDW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-aminonicotinic acid, 4-amino-3-pyridinecarboxylic acid, 4-amino-nicotinic acid, 4-amino-3-carboxypyridine, 4-aminonicotinicacid, 4-amino nicotinic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 4-amino, 4-amino-3-pyridine carboxylic acid, zlchem 370, pubchem1214
CID PubChem 319979
ChEBI CHEBI:68577
Nom IUPAC Acide 4-aminopyridine-3-carboxylique
SMILES C1=CN=CC(=C1N)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Aminonicotinic acid
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Couleur Crème à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 138.13
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Aminonicotinic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO– À des fins de recherche uniquement