Learn More
4-Acide aminonicotinique 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11424410
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11424410 5 g 5g
11414410 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11424410 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H50032.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
4-Aminonicotinic acid has been used in the preparation of 2-methyl-pyrido-oxazine. It is also used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 4-aminonicotinique est utilisé pour la préparation de 2-méthyl-pyrido-oxazine. Il est également utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Soluble dans les acides aqueux et les bases.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7418-65-7
Formule moléculaire C6H6N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 138.126
Numéro MDL MFCD00234183
Clé InChI IASBMUIXBJNMDW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-aminonicotinic acid, 4-amino-3-pyridinecarboxylic acid, 4-amino-nicotinic acid, 4-amino-3-carboxypyridine, 4-aminonicotinicacid, 4-amino nicotinic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 4-amino, 4-amino-3-pyridine carboxylic acid, zlchem 370, pubchem1214
CID PubChem 319979
ChEBI CHEBI:68577
Nom IUPAC Acide 4-aminopyridine-3-carboxylique
SMILES C1=CN=CC(=C1N)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Aminonicotinic acid
Point de fusion >300°C
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Soluble in aqueous acid and base.
Poids de la formule 138.13
Pourcentage de pureté 98%