Learn More
Dichlorhydrate d’acide 4-aminonicotinique, Thermo Scientific™
Code produit 10341660
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10341660 5 g Flacon en verre ambré
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10341660 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MAY00123DE
Demander un format en vrac ou personnalisé
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Aminonicotinic acid dihydrochloride
CAS 1138011-19-4
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C6H8Cl2N2O2
Quantité 5 g
Synonyme 4-aminonicotinic acid dihydrochloride, 4-aminopyridine-3-carboxylic acid dihydrochloride, c6h6n2o2.2hcl, 4-aminopyridine-3-carboxylic acid, chloride, chloride, 4-aminopyridine-3-carboxylic acid-hydrogen chloride 1/2
Clé InChI ZCKYJHVCJAUVAE-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CN=CC(=C1N)C(=O)O.Cl.Cl
Nom IUPAC acide 4-aminopyridine-3-carboxylique ; dichlorhydrate
Poids moléculaire (g/mol) 211.042
CID PubChem 45594305
Poids de la formule 211.05
Pourcentage de pureté 97%