Learn More
4-[(aminooxy)méthyl]-1,2-dichlorobenzènehydrochlorure, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-[(Aminooxy)methyl]-1,2-dichlorobenzenehydrochloride |
| CAS | 15256-10-7 |
| Formule moléculaire | C7H7Cl2NO . HCl |
| Quantité | 250 mg |
| Synonyme | O-(3,4-Dichlorobenzyl)hydroxylamine Hydrochloride, 3,4-Dichlorobenzyloxyamine Hydrochloride |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H7Cl2NO.ClH/c8-6-2-1-5(4-11-10)3-7(6)9;/h1-3H,4,10H2;1H |
| SMILES | ClC1=C(Cl)C(=O)NC1=O |
| Nom IUPAC | O-[(3,4-diclorofenil)metil]hidroxilamina;clorhidrato |
| Poids moléculaire (g/mol) | 228.5 |