Learn More
4-aminophénazone, certifié AR pour analyse, Fisher Chemical
Tous les produits Fisher Chemical ProduitsSpécification
Spécification
| CAS | 83-07-8 |
| Point de fusion | 105.5°C |
| Couleur | Jaune |
| pH | 7.1 |
| Conditionnement | Récipient de poudre en plastique |
| Formule moléculaire | C11H13N3O |
| Numéro MDL | 3145 |
| Quantité | 25 g |
| Clé InChI | RLFWWDJHLFCNIJ-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | CN1N(C(=O)C(N)=C1C)C1=CC=CC=C1 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- 4-Aminoantipyrine
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.