Learn More
4-Aminophénazone, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Aminoantipyrin |
| CAS | 83-07-8 |
| Notes de qualité de la pureté | HPLC |
| Formule moléculaire | C11 H13 N3 O |
| Quantité | 50 g |
| Synonyme | Antipyrine, 4-amino- (8CI), 4-Amino-1,2-dihydro-1,5-dimethyl-2-phenyl-3H-pyrazol-3-one, (2,3-Dihydro-1,5-dimethyl-3-oxo-2-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)amine, 1,2-Dihydro-1,5-dimethyl-2-phenyl-4-amino-3H-pyrazol-3-one, 1-Phenyl-2,3-dimethyl-4-amino-5-pyrazolone, 4-AAP, 4-Amino-1,2-dihydro-2,3-dimethyl-1-phenylpyrazol-5-one, 4-Amino-1,5-dimethyl-2-phenyl-1,2-dihydro-3H-pyrazol-3-one, 4-Amino-1,5-dimethyl-2-phenyl-1,2-dihydropyrazol-3-one, 4-Amino-1,5-dimethyl-2-phenyl-1H-pyrazol-3(2H)-one, 4-Amino-1,5-dimethyl-2-phenyl-1H-pyrazol-3-one, 4-Amino-1,5-dimethyl-2-phenyl-3-pyrazolone, 4-Amino-1,5-dimethyl-2-phenyl-4-pyrazolin-3-one, 4-Amino-1,5-dimethyl-2-phenylpyrazolin-3-one, 4-Amino-1,5-dimethyl-3-oxo-2-phenylpyrazoline, 4-Amino-1-phenyl-2,3-dimethyl-5-pyrazolone, 4-Amino-2,3-dimethyl-1-phenyl-3-pyrazolin-5-one, 4-Amino-2,3-dimethyl-1-phenyl-5-pyrazolone, 4-Amino-2,3-dimethyl-1-phenylpyrazolin-5-one, 4-Aminoantipyrine, 4-Aminophenazone, Aminoantipyrine, Aminoazophene, Ampyrone, Metapirazone, NSC 60242, Solvapyrin A |
| Formule InChI | InChI=1S/C11H13N3O/c1-8-10(12)11(15)14(13(8)2)9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,12H2,1-2H3 |
| SMILES | CN1N(C(=O)C(=C1C)N)c2ccccc2 |
| Nom IUPAC | 4-amino-1,5-diméthyl-2-phénylpyrazol-3-one |
| Poids moléculaire (g/mol) | 203.24 |
| Afficher plus |