Learn More
4-Aminophénazone, TRC
Code produit 30320320
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30320320 5 g 5g
30310271 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30320320 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA6210005G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Aminoantipyrin
CAS 83-07-8
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C11 H13 N3 O
Quantité 5 g
Synonyme Antipyrine, 4-amino- (8CI), 4-Amino-1,2-dihydro-1,5-dimethyl-2-phenyl-3H-pyrazol-3-one, (2,3-Dihydro-1,5-dimethyl-3-oxo-2-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)amine, 1,2-Dihydro-1,5-dimethyl-2-phenyl-4-amino-3H-pyrazol-3-one, 1-Phenyl-2,3-dimethyl-4-amino-5-pyrazolone, 4-AAP, 4-Amino-1,2-dihydro-2,3-dimethyl-1-phenylpyrazol-5-one, 4-Amino-1,5-dimethyl-2-phenyl-1,2-dihydro-3H-pyrazol-3-one, 4-Amino-1,5-dimethyl-2-phenyl-1,2-dihydropyrazol-3-one, 4-Amino-1,5-dimethyl-2-phenyl-1H-pyrazol-3(2H)-one, 4-Amino-1,5-dimethyl-2-phenyl-1H-pyrazol-3-one, 4-Amino-1,5-dimethyl-2-phenyl-3-pyrazolone, 4-Amino-1,5-dimethyl-2-phenyl-4-pyrazolin-3-one, 4-Amino-1,5-dimethyl-2-phenylpyrazolin-3-one, 4-Amino-1,5-dimethyl-3-oxo-2-phenylpyrazoline, 4-Amino-1-phenyl-2,3-dimethyl-5-pyrazolone, 4-Amino-2,3-dimethyl-1-phenyl-3-pyrazolin-5-one, 4-Amino-2,3-dimethyl-1-phenyl-5-pyrazolone, 4-Amino-2,3-dimethyl-1-phenylpyrazolin-5-one, 4-Aminoantipyrine, 4-Aminophenazone, Aminoantipyrine, Aminoazophene, Ampyrone, Metapirazone, NSC 60242, Solvapyrin A
Formule InChI InChI=1S/C11H13N3O/c1-8-10(12)11(15)14(13(8)2)9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,12H2,1-2H3
SMILES CN1N(C(=O)C(=C1C)N)c2ccccc2
Nom IUPAC 4-amino-1,5-diméthyl-2-phénylpyrazol-3-one
Poids moléculaire (g/mol) 203.24
Poids de la formule 203.1059
Pourcentage de pureté >95