Learn More
4-aminophénol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10695322 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
250 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
1kg
250g
5g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10695322 1 kg Flacon en verre 1kg
10142560 5 g Flacon en verre 5g
10773821 250 g Flacon en verre 250g
11915301 5 kg Récipient en plastique 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10695322 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 104270010
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 123-30-8 | C6H7NO | 109.13 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 123-30-8
Formule moléculaire C6H7NO
Poids moléculaire (g/mol) 109.13
Clé InChI PLIKAWJENQZMHA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme p-aminophenol, 4-hydroxyaniline, p-hydroxyaniline, phenol, 4-amino, paranol, 4-aminobenzenol, certinal, citol, azol, fouramine p
CID PubChem 403
ChEBI CHEBI:17602
Nom IUPAC 4-aminophénol
SMILES C1=CC(=CC=C1N)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Aminophenol
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 187.0°C to 191.0°C
Couleur Blanc à crème
Point d’ébullition 284.0°C
Point d’éclair 189°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire H2NC6H4OH
Quantité 1 kg
Beilstein 13,427
Merck Index 15,458
Informations sur la solubilité Solubility in water: 15g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, practically insoluble in benzene and chloroform, 9.3% in ethyl methyl ketone (58.5°C), 4.5% in abs.ethanol (0°C)
Poids de la formule 109.13
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Aminophenol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
Mention de danger
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.