Learn More
4-Aminophénol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11420104
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
5000 g
Conditionnement:
1000g
250g
5000g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11420104 1000 g 1000g
11349429 50 g 50g
11430104 250 g 250g
11440104 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11420104 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13581.0B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    102.00€
    91.65€ / 1000g
    Économisez 10.35€
    10% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 05-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 123-30-8 | C6H7NO | 109.128 g/mol
4-Aminophenol is used as a dye for textiles, hair, furs and feathers. It is also used as a photographic developer. It finds application as a chemical intermediate in pharmaceuticals and dyes. Further, it acts as a final intermediate in the preparation of paracetamol.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 4-aminophénol est utilisé comme colorant pour les textiles, les cheveux, les poils et les plumes. Il est également utilisé pour le développement photographique. Il est utilisé comme intermédiaire chimique dans les produits pharmaceutiques et les colorants. En outre, il agit comme intermédiaire final dans la préparation du paracétamol.
Solubilité
Soluble dans l’acétonitrile, l’acétate d’éthyle, l’acétone, l’eau chaude, le diméthylsulfoxyde et les alcalis. Légèrement soluble dans le toluène, l’éther diéthylique, l’éthanol, l’acide trifluoroacétique et l’eau froide. Insoluble dans le benzène et le chloroforme.
Remarques
Incompatible avec les acides, les chloroformates et les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 123-30-8
Formule moléculaire C6H7NO
Poids moléculaire (g/mol) 109.128
Numéro MDL MFCD00007869
Clé InChI PLIKAWJENQZMHA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme p-aminophenol, 4-hydroxyaniline, p-hydroxyaniline, phenol, 4-amino, paranol, 4-aminobenzenol, certinal, citol, azol, fouramine p
CID PubChem 403
ChEBI CHEBI:17602
Nom IUPAC 4-aminophénol
SMILES C1=CC(=CC=C1N)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Aminophenol
Point de fusion 186°C to 190°C
Densité 1.29
Point d’ébullition 284°C (decomposition)
Point d’éclair 195°C (383°F)
Plage de pourcentage du dosage 98%
Odeur Phenol-like
Quantité 1000 g
Numéro UN UN2512
Beilstein 385836
Sensibilité Air and light sensitive
Merck Index 14,462
Informations sur la solubilité Soluble in acetonitrile,ethyl acetate,acetone,hot water,dimethylsulfoxide and alkalies. Slightly soluble in toluene,diethyl ether,ethanol,trifluoroacetic acid and cold water. Insoluble in benzene and chloroform.
Poids de la formule 109.13
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Aminophenol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Aminophenol