Learn More
4-Aminophénol-d4, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Aminophenol-d4 |
| CAS | 70237-44-4 |
| Formule moléculaire | C6H3D4NO |
| Quantité | 10 mg |
| Synonyme | 4-Amino-phen-2,3,5,6-d4-ol |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H7NO/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4,8H,7H2/i1D,2D,3D,4D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c(O)c([2H])c([2H])c1N |
| Nom IUPAC | 4-amino-2,3,5,6-tétradeutérophénol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 113.15 |
| Poids de la formule | 113.0779 |