Learn More
Éther 4-aminophénylique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10611752 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10611752 25 g Flacon en verre 25g
10459200 5 g Flacon en verre 5g
10434915 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10611752 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 104330250
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 101-80-4 | C12H12N2O | 200.24 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 101-80-4
Formule moléculaire C12H12N2O
Poids moléculaire (g/mol) 200.24
Numéro MDL MFCD00007863
Clé InChI HLBLWEWZXPIGSM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4,4'-oxydianiline, 4,4'-diaminodiphenyl ether, 4,4-oxydianiline, 4-aminophenyl ether, 4,4'-oxybisbenzenamine, oxydianiline, 4-4-aminophenoxy aniline, diaminodiphenyl ether, benzenamine, 4,4'-oxybis, p,p'-oxydianiline
CID PubChem 7579
ChEBI CHEBI:34384
Nom IUPAC 4-(4-aminophénoxy)aniline
SMILES C1=CC(=CC=C1N)OC2=CC=C(C=C2)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Aminophenyl ether
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 189°C to 193°C
Point d’ébullition 190°C (0.1 mmHg)
Point d’éclair 218°C
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (H2NC6H4)2O
Quantité 25 g
Beilstein 13, 441
Informations sur la solubilité Solubility in water: negligible
Poids de la formule 200.24
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Aminophenyl ether
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 1B
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
Mention de danger
  • H340-Peut induire des anomalies génétiques.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
  • H361f-Susceptible de nuire à la fertilité.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.