Learn More
Éther 4-aminophénylique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 13488288 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
13488288 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13488288 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 104335000
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
View all promotions
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau 4-Aminophenyl ether
CAS 101-80-4
Point de fusion 189.0°C to 193.0°C
Point d’ébullition 190.0°C (0.1 mmHg)
Point d’éclair 218°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C12H12N2O
Formule linéaire (H2NC6H4)2O
Quantité 500 g
Beilstein 13,441
Synonyme 4,4'-oxydianiline, 4,4'-diaminodiphenyl ether, 4,4-oxydianiline, 4-aminophenyl ether, 4,4'-oxybisbenzenamine, oxydianiline, 4-4-aminophenoxy aniline, diaminodiphenyl ether, benzenamine, 4,4'-oxybis, p,p'-oxydianiline
Informations sur la solubilité Solubility in water: negligible.
Clé InChI HLBLWEWZXPIGSM-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=CC=C1N)OC2=CC=C(C=C2)N
Nom IUPAC 4-(4-aminophénoxy)aniline
Poids moléculaire (g/mol) 200.24
CID PubChem 7579
ChEBI CHEBI:34384
Poids de la formule 200.24
Pourcentage de pureté 98%
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 4-Aminophenyl ether
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 1B
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
Hazard Statement
  • H340-Peut induire des anomalies génétiques.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
  • H361f-Susceptible de nuire à la fertilité.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Precautionary Statement
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.