Learn More
Sulfone de 4-aminophényle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10244320 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10244320 100 g 100g
10192650 5 g 5g
10102660 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10244320 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 104361000
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 80-08-0 | C12H12N2O2S | 248.3 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 80-08-0
Formule moléculaire C12H12N2O2S
Poids moléculaire (g/mol) 248.3
Numéro MDL MFCD00007887
Clé InChI MQJKPEGWNLWLTK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dapsone, diaphenylsulfone, 4,4'-diaminodiphenyl sulfone, dapson, 4,4'-sulfonyldianiline, diaphenylsulfon, sulfona, 4-aminophenyl sulfone, avlosulfone, diphenasone
CID PubChem 2955
ChEBI CHEBI:4325
Nom IUPAC 4-(4-aminophényl)sulfonylaniline
SMILES C1=CC(=CC=C1N)S(=O)(=O)C2=CC=C(C=C2)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Aminophenyl sulfone
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 173°C to 178°C
Couleur Blanc à beige
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (H2NC6H4)2SO2
Quantité 100 g
Beilstein 13, 536
Merck Index 15, 2822
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in diluted hydrochloric acid,soluble in alcohol,methanol and acetone
Poids de la formule 248.3
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Aminophenyl sulfone
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.