Learn More
Acide 4-aminophénylacétique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11457656
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11457656 250 g 250g
11437656 10 g 10g
11447656 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11457656 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14675.30
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 1197-55-3 | C8H9NO2 | 151.17 g/mol
4-Aminophenylacetic acid, is used as a non-translocated competitive inhibitor of the epithelial peptide transporter PepT1. It can be detected using HPLC, NMR techniques.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 4-aminophénylacétique est utilisé comme inhibiteur compétitif non translocalisé du transporteur de peptide épithélial PEPT1. Il peut être détecté par HPLC et RMN.
Solubilité
Très soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts. Stable dans des conditions de température et de pression normales. Stable à température ambiante dans des récipients fermés et dans des conditions normales de stockage et de manipulation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1197-55-3
Formule moléculaire C8H9NO2
Poids moléculaire (g/mol) 151.17
Numéro MDL MFCD00007916
Clé InChI CSEWAUGPAQPMDC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-aminophenylacetic acid, 2-4-aminophenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 4-amino, p-aminophenylacetic acid, 4-aminobenzeneacetic acid, 4-carboxymethylaniline, acetic acid, p-aminophenyl, para-aminophenyl acetic acid, p-aminophenyl acetic acid, 4-aminophenyl acetic acid
CID PubChem 14533
Nom IUPAC 2-(4-aminophenyl)acetic acid
SMILES NC1=CC=C(CC(O)=O)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Aminophenylacetic acid
Point de fusion ∼201°C (decomposition)
Beilstein 2208094
Merck Index 14,463
Informations sur la solubilité Very soluble in water.
Quantité 250 g
Poids de la formule 151.17
Pourcentage de pureté 98%