Learn More
Acide 4-aminophénylacétique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10177503 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10177503 100 g Flacon en verre 100g
10018661 5 g Flacon en verre 5g
10020630 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10177503 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 104281000
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 1197-55-3 | C8H9NO2 | 151.17 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1197-55-3
Formule moléculaire C8H9NO2
Poids moléculaire (g/mol) 151.17
Numéro MDL MFCD00007916
Clé InChI CSEWAUGPAQPMDC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-aminophenylacetic acid, 2-4-aminophenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 4-amino, p-aminophenylacetic acid, 4-aminobenzeneacetic acid, 4-carboxymethylaniline, acetic acid, p-aminophenyl, para-aminophenyl acetic acid, p-aminophenyl acetic acid, 4-aminophenyl acetic acid
CID PubChem 14533
Nom IUPAC acide 2-(4-aminophényl)acétique
SMILES NC1=CC=C(CC(O)=O)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Aminophenylacetic acid
Point de fusion 196.0°C to 201.0°C
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Jaune à beige
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire H2NC6H4CH2CO2H
Beilstein 14, 456
Merck Index 15, 459
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alkalies, soluble in alcohol
Eau 1% max. (K.F.)
Quantité 100 g
Poids de la formule 151.16
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Aminophenylacetic acid