Learn More
4-Aminophénylacétonitrile, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11413694
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11413694 25 g 25g
11403694 5 g 5g
11423694 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11413694 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11304.14
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 3544-25-0 | C8H8N2 | 132.17 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3544-25-0
Formule moléculaire C8H8N2
Poids moléculaire (g/mol) 132.17
Numéro MDL MFCD00007912
Clé InChI YCWRFIYBUQBHJI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-aminobenzyl cyanide, 4-aminophenylacetonitrile, 2-4-aminophenyl acetonitrile, 4-aminophenyl acetonitrile, p-aminobenzyl cyanide, benzeneacetonitrile, 4-amino, 4-aminobenzylcyanide, 4-amino-phenyl-acetonitrile, 2-4-aminophenyl ethanenitrile, 4-aminobenzyl
CID PubChem 77000
Nom IUPAC 2-(4-aminophényl)acétonitrile
SMILES NC1=CC=C(CC#N)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Aminophenylacetonitrile
Point de fusion 42°C to 46°C
Point d’ébullition 312°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Quantité 25 g
Numéro UN UN3439
Beilstein 1100108
Poids de la formule 132.17
Pourcentage de pureté 99%