Learn More
Chlorhydrate d'acide 4-aminophénylboronique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Aminophenylboronic Acid Hydrochloride |
| CAS | 80460-73-7 |
| Formule moléculaire | C6H8BNO2 . x(HCl) |
| Quantité | 250 mg |
| Synonyme | B-(4-Aminophenyl)-boronic Acid Hydrochloride |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H8BNO2.ClH/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10;/h1-4,9-10H,8H2;1H |
| SMILES | Cl.Nc1ccc(cc1)B(O)O |
| Nom IUPAC | (4-aminophenyl)boronic acid;hydrochloride |
| Poids moléculaire (g/mol) | 173.41 |
| Poids de la formule | 173.0415 |