Learn More
4-Aminophénylphosphorylcholine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Aminophenylphosphorylcholine |
| CAS | 102185-28-4 |
| Notes de qualité de la pureté | HPLC |
| Formule moléculaire | C11 H19 N2 O4 P |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | Ethanaminium, 2-[[(4-aminophenoxy)hydroxyphosphinyl]oxy]-N,N,N-trimethyl-, inner salt, 2-[[(4-Aminophenoxy)hydroxyphosphinyl]oxy]-N,N,N-trimethylethanaminium inner salt, 4-Aminophenylphosphorylcholine |
| Formule InChI | InChI=1S/C11H19N2O4P/c1-13(2,3)8-9-16-18(14,15)17-11-6-4-10(12)5-7-11/h4-7H,8-9,12H2,1-3H3 |
| SMILES | C[N+](C)(C)CCOP(=O)([O-])Oc1ccc(N)cc1 |
| Nom IUPAC | phosphate de (4-aminophényl) 2-(triméthylazaniumyl)éthyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 274.25 |
| Afficher plus |