Learn More
4-Aminophlorizine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Aminophlorizin |
| CAS | 82628-89-5 |
| Formule moléculaire | C21 H25 N O9 |
| Quantité | 2 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C21H25NO9/c22-11-4-1-10(2-5-11)3-6-13(25)17-14(26)7-12(24)8-15(17)30-21-20(29)19(28)18(27)16(9-23)31-21/h1-2,4-5,7-8,16,18-21,23-24,26-29H,3,6,9,22H2/t16-,18-,19+,20-,21-/m1/s1 |
| SMILES | Nc1ccc(CCC(=O)c2c(O)cc(O)cc2O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)cc1 |
| Nom IUPAC | 3-(4-aminofenil)-1-[2,4-dihidroxi-6-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]oxifenil]propan-1-ona |
| Poids moléculaire (g/mol) | 435.42 |
| Poids de la formule | 435.1529 |