Learn More
4-Aminophthalhydrazide, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15426649
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15426649 1 g 1g
15436649 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15426649 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J64921.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Une molécule chimiluminescente
A chemiluminescent molecule
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3682-14-2
Formule moléculaire C8H7N3O2
Poids moléculaire (g/mol) 177.16
Numéro MDL MFCD00010560
Clé InChI HUDPLKWXRLNSPC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-aminophthalhydrazide, isoluminol, 6-aminophthalazine-1,4-diol, chembl14882, 1,4-phthalazinedione, 6-amino-2,3-dihydro, 6-amino-2,3-dihydro-1,4-phthalazinedione, iso-luminol, 1enu, 4-aminophthaloylhydrazine, 4-amino-phthalsaeure-hydrazid
CID PubChem 95014
SMILES NC1=CC=C2C(=O)NNC(=O)C2=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Aminophthalhydrazide
Point de fusion 300°C
Couleur Blanc à jaune
Quantité 1 g
Beilstein 164804
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in ammonium hydroxide,sodium carbonate or other base.
Nom IUPAC 6-amino-1,2,3,4-tétrahydrophthalazine-1,4-dione
Poids de la formule 177.16
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre