Learn More
4-Aminophthalhydrazide, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Aminophthalhydrazide |
| CAS | 3682-14-2 |
| Formule moléculaire | C8H7N3O2 |
| Quantité | 500 mg |
| Synonyme | 7-Amino-4-hydroxy-1(2H)-phthalazinone, 4-Luminol, 6-Amino-2,3-dihydro-1,4-phthalazinedione, Isoluminol, NSC 13567 |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H7N3O2/c9-4-1-2-5-6(3-4)8(13)11-10-7(5)12/h1-3H,9H2,(H,10,12)(H,11,13) |
| SMILES | Nc1ccc2C(=O)NNC(=O)c2c1 |
| Nom IUPAC | 6-amino-2,3-dihydrophthalazine-1,4-dione |
| Poids moléculaire (g/mol) | 177.16 |
| Poids de la formule | 177.0538 |