Learn More
Acide 4-aminophtalique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11372106
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11372106 1 g 1g
11382106 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11372106 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L03333.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 5434-21-9 | C8H7NO4 | 181.147 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5434-21-9
Formule moléculaire C8H7NO4
Poids moléculaire (g/mol) 181.147
Numéro MDL MFCD00013985
Clé InChI OXSANYRLJHSQEP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-aminobenzene-1,2-dicarboxylic acid, 1,2-benzenedicarboxylic acid, 4-amino, 4-amino-1,2-benzenedicarboxylic acid, 4-amino phthalic acid, contains 3-aminophthalic acid, pubchem16853, acmc-1arqu, 4-aminophthalic acid, ksc270i4n, ghl.pd_mitscher_leg0.1208
CID PubChem 72912
Nom IUPAC 4-aminophtalique acide
SMILES C1=CC(=C(C=C1N)C(=O)O)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Aminophthalic acid
Point de fusion >300°C
Odeur Odorless
Quantité 1 g
Beilstein 2723405
Poids de la formule 181.15
Pourcentage de pureté 98%